Learn More
Mezcla de ésteres de ftalato para GB/T 21294-2014 2000 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester |
| CAS | 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 131-11-3 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dibutyl phthalate 2000 μg/mL∣Diethyl phthalate 2000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 2000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 2000 μg/mL |