Learn More
Ácido ftalánico (~90%), TRC
Código de producto. 30135829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135829 10 g 10 g
30134803 5 g 5 g
17961255 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP40075810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4727-29-1
Fórmula molecular C14 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 241.24
Sinónimo Benzoic acid, 2-[(phenylamino)carbonyl]- (9CI, ACI), 2-[(Phenylamino)carbonyl]benzoic acid (ACI), Phthalanilic acid (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Anilinocarbonyl)benzoic acid, 2-(Phenylcarbamoyl)benzoic acid, 2-Carboxybenzanilide, Lemax, N-Phenylphthalamic acid, N-Phenylphthalamidic acid, Nevirol, NSC 26414, o-(Phenylcarbamoyl)benzoic acid, Phthalic acid monoanilide, Phthalic monoanilide, Phthalomonoanilide
Nombre IUPAC Ácido 2-(fenilcarbamoil)benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalanilic acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO3/c16-13(15-10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-12(11)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0739