Learn More
Ftalano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439552 100 g 100 g
11419552 5 g 5 g
11429552 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439552 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10217.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 496-14-0 | C8H8O | 120.151 g/mol
Phthalan is used in the synthesis of nine-membered cyclic dione ethers. It is used along with excess Li metal in the presence of 4,4'-Di-tert-butyl­biphenyl­, B21470, results in opening of the furan ring. It is used in the synthesis of functionalized benzylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalano se utiliza en la síntesis de los éteres de dionas cíclicas de nueve miembros. Se utiliza junto con el exceso de metal de Li en presencia de 4,4′-Di-terc-butil­bifenilo, B21470. Da como resultado la apertura del anillo de furano. Se utiliza en la síntesis de alcoholes benzílicos funcionales.
Solubilidad
Baja solubilidad acuosa.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-14-0
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.151
Número MDL MFCD00005932
Clave InChI SFLGSKRGOWRGBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalan, 1,3-dihydroisobenzofuran, isocoumaran, isobenzofuran, 1,3-dihydro, o-xylylene oxide, 2-oxaindan, 1,3-dihydro isobenzofuran, unii-2r6ntq7y6g, ccris 1557, 2r6ntq7y6g
PubChem CID 10327
Nombre IUPAC 1,3-dihidro-2-benzofurano
SMILES C1C2=CC=CC=C2CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalan
Densidad 1.094
Punto de ebullición 192°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 100 g
Beilstein 111932
Información de solubilidad Low aqueous solubility.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%