Learn More
Ftalamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372596 10 g 10 g
11382596 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08600.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-96-0 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-96-0
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.164
Número MDL MFCD00025478
Clave InChI NAYYNDKKHOIIOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalamide, 1,2-benzenedicarboxamide, phthaldiamide, phthalic acid diamide, o-carbamoylbenzamide, o-phthalic acid diamide, o-phthalamide, phthalic diamide, ccris 518, unii-7b96053wrs
PubChem CID 6956
ChEBI CHEBI:38799
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalamide
Punto de fusión 223°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 1868220
Índice Merck 14,7369
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%