Learn More
Ácido ftalámico, TRC
Código de producto. 30138351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138351 5 g 5 g
30135513 10 g 10 g
17981245 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3842505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-97-1
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Sinónimo Phthalamic acid (6CI,7CI,8CI), 2-(Aminocarbonyl)benzoic acid, 2-Carbamoylbenzoic acid, NSC 5344, Phthalamide acid, Phthalamidic acid, Phthalic acid monoamide, Phthalic monoamide, o-Carbamoylbenzoic acid, Phthalamic Acid, 2-(Aminocarbonyl)benzoic Acid, 2-Carbamoylbenzoic Acid, NSC 5344, Phthalamide Acid, Phthalamidic Acid, Phthalic Acid Monoamide, Phthalic Monoamide, o-Carbamoylbenzoic Acid
Nombre IUPAC 2-ácido carbamoilbenzoico
SMILES NC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalamic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0426