Learn More
Ácido ftalámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363156 5 g 5 g
11373156 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12432.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-97-1 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-97-1
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.148
Número MDL MFCD00025476
Clave InChI CYMRPDYINXWJFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalamic acid, phthalamidic acid, phthalamide acid, phthalic monoamide, phthalic acid monoamide, o-carbamoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-aminocarbonyl, benzoic acid, o-carbamoyl, unii-v344h4pf3y, 2-aminocarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6957
ChEBI CHEBI:50736
Nombre IUPAC 2-ácido carbamoilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalamic acid
Punto de fusión 140°C to 143°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1868205
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phthalamic acid