Learn More
PHT-427, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Dodecyl-N-1,3,4-thiadiazol-2-ylbenzenesulfonamide |
| CAS | 1191951-57-1 |
| Fórmula molecular | C20H31N3O2S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | PHT-427, 4-Dodecyl-N-1,3,4-thiadiazol-2-ylbenzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H31N3O2S2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18-13-15-19(16-14-18)27(24,25)23-20-22-21-17-26-20/h13-17H,2-12H2,1H3,(H,22,23) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nncs2 |
| Nombre IUPAC | 4-dodecil-N-(1,3,4-tiadiazol-2-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 409.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.1858 |