Learn More
PHT-427, MedChemExpress
Código de producto. 16454968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454968 10 mg 10 miligramos
16421217 50 mg 50 miligramos
16405746 100 mg 100 miligramos
16401036 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16454968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12063
MedChemExpress PHT-247 is an inhibitor of the pleckstrin homology (PH) domain of Akt, and it is also an inhibitor of PDPK1 with Kis of 2.7 μM and 5.2 μM and for Akt and PDPK1, respectively.
PHT-247 is an inhibitor of the pleckstrin homology (PH) domain of Akt, and it is also an inhibitor of PDPK1 with Kis of 2.7 μM and 5.2 μM and for Akt and PDPK1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PHT-427
CAS 1191951-57-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H31N3O2S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)S(NC2=NN=CS2)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 409.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.61
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease