Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Red, succinimidilo éster (pHrodo™ Red, SE)
Código de producto. 10676983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10676983 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10676983 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P36600
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
pHrodo™ Red, éster de succinimidilo (pHrodo™ Red, SE)
New pH-sensitive pHrodo™ Red dye conjugates give faster and more accurate results than any other phagocytosis assay
pHrodo™ Red dye conjugates are non-fluorescent outside the cell, but fluoresce brightly red in phagosomes
Get faster staining and more accurate results - without the need for wash steps or quencher dye
  • Specific detection of phagocytosis and endocytosis
  • Reduced signal variability and improved timing in sensitive experiments
  • Multiplex with green dyes such as GFP, Fluo-4, or calcein
The fluorescence of the novel pHrodo™ Red dye dramatically increases as pH decreases from neutral to the acidic, making it an ideal tool to study phagocytosis and its regulation by drugs and/or environmental factors. The lack of fluorescence outside the cell eliminates the need for wash steps and quencher dyes.
Use the ready-made pHrodo™ Red E.coli BioParticles™ conjugates in imaging or flow applications, or pHrodo™ Red SE, the activated succinimidyl ester, for labeling microorganisms or proteins of your choice.
Consult user Manual for solubility instructions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Éster de succinimidilo
Peso molecular ∼650
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Ester activo, succinimidilo éster
Etiqueta o tinte pHrodo™ Red
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Color Rojo
Línea de productos pHrodo
Emisión 587 nm
Excitación 560 nm