Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Red and Green Dextran, 10,000 MW, for Endocytosis
Código de producto. 13335654
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
13335654 Verde 0.50 miligramo
10132338 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13335654 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P35368
Edge
Perform fast and accurate live-cell endocytosis and imaging assays with pHrodo Red and Green dextran conjugates, which offer pH-sensitive pHrodo dyes that have no need for washing steps or quencher dye, and which can be multiplexed in imaging, HTS, HCA, tracing, and flow applications.
Perform live-cell imaging of endocytosis faster and more accurately without the need for wash steps or quencher dye with pHrodo Red and Green dextran 10,000 MW conjugates. The pH-sensitive pHrodo Red and Green dextran conjugates are nonfluorescent in neutral environments but elicit bright red or green fluorescent signal in pH ranges 5–8, such as those in endosomes and lysosomes. These pHrodo-labeled dextrans can be multiplexed with other dyes and used in imaging, HTS, tracing, and flow applications.
  • No es fluorescente fuera de la célula con pH neutro, pero es de color verde fluorescente brillante con pH ácido, como en fagosomas
  • Variabilidad de señal reducida y temporización mejorada en experimentos sensibles
  • Suficiente para aproximadamente 50 cubreobjetos o dos placas de 96 pocillos
  • Multiplex con otros colorantes compatibles, como la proteína roja fluorescente, TMRM, NucBlue™ Hoechst, y CellROX™ Deep Red
  • La fluorescencia del tinte verde pHrodo se reduce en gran medida conforme disminuye el pH de neutro a ácido, por lo que es una herramienta excelente para estudiar la fagocitosis y su regulación mediante fármacos y/o factores medioambientales.
  • La falta de la fluorescencia fuera de la célula elimina la necesidad de pasos de lavado y colorantes supresores.
  • Utilice el conjugado de pHrodo Green Dextran 10.000 listo para usar en la adquisición de imágenes, la detección de alto contenido, la detección de alto rendimiento y las aplicaciones de flujo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento Conservar a - 20 °C, desecado y protegido de la luz.
Descripción pHrodo™ Green Dextran, 10,000 MW, for Endocytosis
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Cell Analysis
Para utilizar con (equipo) Citómetro de enfoque acústico Attune™, microscopio confocal, sistema de imágenes celulares Floid™, microscopio de fluorescencia, instrumento de alto contenido, citómetro de flujo, Confocal Microscope, Floid Cell Imaging System, Fluorescence Microscope, High Content Analysis Instrument
Tipo de producto Suplemento
Tipo de colorante pHrodo™ Green
Formulario Sólido
Línea de productos pHrodo
Cantidad 0.5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Humano
Localización subcelular Endosomas
Objetivo miARN
Excitación/emisión 509/533
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.