Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Green STP Ester
Código de producto. 15158745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 µg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15158745 500 µg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 15158745 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P35369
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Éster PHrodo™ Green STP
El colorante de éster pHrodo™ Green STP, sensible al pH y reactivo a la amina, es adecuado para la creación de bioconjugados para estudiar la endocitosis y la fagocitosis. PHrodo™ Green aumenta drásticamente la fluorescencia a medida que el pH de su entorno se vuelve más ácido.
  • Utilice el éster pHrodo™ Green STP sensible al pH para fabricar bioconjugados sensibles al pH que desee
  • Obtenga resultados más rápidos y precisos que con cualquier otro ensayo de endocitosis o fagocitosis: no requiere pasos de lavado ni desactivadores
  • Multiplex con etiquetadores fluorescentes rojos como RFP, pHrodo™ Red y muchos otros
    El aumento de la fluorescencia de pHrodo™ Green mientras el pH cambia de básico a ácido se correlaciona con la acidificación de las vesículas intracelulares, lo que lo convierte en una herramienta ideal para estudiar la endocitosis o fagocitosis y su regulación por factores ambientales, fármacos o patógenos. Las propiedades espectrales de pHrodo™ Green lo hacen útil para experimentos multicolor. PHrodo™ Green puede detectarse mediante la mayoría de conjuntos de filtros fluorescentes verdes estándar y se ha validado en una variedad de plataformas, incluidas la citometría de flujo, la microscopía fluorescente y la detección de alto contenido (HCS). La falta de fluorescencia de pHrodo™ Green en un ambiente extracelular típico elimina la necesidad de llevar a cabo el lavado o aplicar colorantes de desactivación en el flujo de trabajo experimental.
    El éster pHrodo™ Green STP es un colorante reactivo de amina que puede usarse para hacer bioconjugados de pHrodo™ Green en tampón acuoso. El éster STP reaccionará con aminas primarias en una proteína, célula o virus para crear un conjugado estable que se puede utilizar en ensayos de células vivas o almacenar para su uso posterior.
    El colorante pHrodo™ reactivo con amina también está disponible con fluorescencia roja (consulte pHrodo™ Red SE). Además, las maleimidas roja y verde pHrodo™ reactivas al tiol son una buena alternativa a los colorantes reactivos con aminas para el etiquetado de anticuerpos. El etiquetado con tiol garantiza que el colorante no se enlace a la zona de unión del anticuerpo. Los conjugados pHrodo™ Green y Red, por ejemplo, dextran, E. coli y S. aureus, también están disponibles en un formato listo para su uso.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Cantidad 500 µg
    Tipo de producto Éster STP
    Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
    Contenido y almacenamiento 1 vial, almacenar a ≤-20 °C, desecar y proteger de la luz.
    Reactividad química Amina
    Método de detección Fluorescente
    EC Coeficiente de extinción 75000
    Grupo reactivo Éster STP
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Etiqueta o tinte pHrodo™ Green
    Color Verde
    Línea de productos pHrodo
    Emisión 525
    Excitación 505
    Mostrar más Mostrar menos
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
    Título del producto
    Seleccione un problema
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.