Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry
Código de producto. 13365464
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado
Conjugate
Kit de fagocitosis
Especie:
E. coli
S. aureus
S. cerevisiae
Color:
Deep Red
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
cada uno
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Especie Color unitSize
13365464 Conjugado S. cerevisiae Verde 5 miligramos
17178292 Conjugate E. coli Deep Red paquete de 5
10581135 Conjugado E. coli Rojo paquete de 5
10562654 Kit de fagocitosis E. coli Rojo cada uno
10092953 Conjugado S. aureus Rojo 10 miligramos
13325654 Conjugado S. aureus Verde 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13365464 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P35365
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga resultados más rápidos y exactos en ensayos de fagocitosis con los conjugados y el kit pHrodo BioParticles. Los conjugados pHrodo BioParticles muestran una fluorescencia brillante en los endosomas y lisosomas, no requieren pasos de lavado ni colorantes supresores, se pueden multiplexar y se utilizan en citometría de flujo, HCA y HTS.
Consiga una tinción más rápida y resultados más exactos sin necesidad de pasos de lavado o colorantes supresores con conjugados pHrodo BioParticles sensibles al pH y kit de fagocitosis para citometría de flujo. Los conjugados pHrodo BioParticles para fagocitosis no son fluorescentes fuera de la celda con pH neutro, pero muestran fluorescencia brillante en ambientes con pH ácido, como los de los endosomas y lisosomas. Se pueden utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes, HCA y HTA. El kit de fagocitosis pHrodo BioParticles ofrece una evaluación rápida de la actividad fagocítica en sangre completa mediante citometría de flujo.
La fluorescencia del tinte pHrodo se reduce en gran medida conforme disminuye el pH de neutro a ácido, por lo que es una herramienta ideal para estudiar la fagocitosis y su regulación mediante fármacos y/o factores medioambientales. Fuera de la celda, el tinte no es fluorescente, lo que elimina la necesidad de pasos de lavado y colorantes supresores. Una vez internalizado, el tinte muestra una fluorescencia brillante dentro de los ambientes ácidos de los endosomas y lisosomas, lo que permite el desarrollo rápido de ensayos y la certeza de los resultados al investigar las vías fagocíticas y su normativa por fármacos y/o factores ambientales. Por ejemplo, los conjugados de colorante pHrodo se pueden utilizar en lectores de placas, adquisición de imágenes de microscopía de fluorescencia y aplicaciones de citometría de flujo.
El conjugado para fagocitosis pHrodo Red S. aureus BioParticles (n.º de cat. A10010) ofrece resultados de ensayo rápidos y exactos. Los conjugados de tinte pHrodo Red no son fluorescentes fuera de la celda, pero presentan una fluorescencia brillante de color rojo en los fagosomas. El conjugado para fagocitosis pHrodo Red E. coli BioParticles (n.º de cat. P35361) detecta fagocitosis y endocitosis, ofrece una variabilidad de señal reducida y una temporización mejorada en experimentos sensibles, y se puede utilizar en aplicaciones multiplex con una amplia variedad de colorantes e indicadores azules, verdes y de color rojo lejano, como GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 Green, MitoSOX Green y Mitotracker Deep Red, entre muchos otros. La absorción óptima y la emisión de fluorescencia máxima del conjugado pHrodo Red BioParticles es de aproximadamente 560/585 nm, respectivamente. Sin embargo, el fluoróforo se excita fácilmente con el láser de iones de argón de 488 nm instalado en la mayoría de los citómetros de flujo.
Kit de fagocitosis pHrodo Red E. coli BioParticles (n.º de cat. A10025) para la citometría de flujo se ha diseñado para una medición rápida y cómoda de la actividad fagocítica en muestras de sangre completa mediante citometría de flujo. El kit incluye todos los reactivos necesarios para evaluar la ingestión de partículas y la lisis de eritrocitos.
El tinte pHrodo Deep Red es un tinte de sensor de pH de fondo bajo que no muestra ninguna señal en condiciones neutras y solo muestra fluorescencia en ambientes ácidos. El tinte pHrodo Deep Red permite una mejor discriminación de la carga internalizada desde fuera de la celda porque tiene un pKa aproximado de 5 y no muestra fluorescencia hasta que entra en el endosoma y el lisosoma tardío. El tinte pHrodo Deep Red se puede detectar mediante un conjunto de filtros fluorescentes Cy5 y se ha validado para su uso en diversas aplicaciones, como citometría de flujo, microscopía fluorescente, análisis de alto contenido (HCA) y detección de alta capacidad de procesamiento (HTS). También se puede multiplexar con una amplia variedad de colorantes azules, verdes y rojos, e indicadores como GFP y RFP, MitoSOX Green o Red, CellEvent Caspase 3/7 Green o Red, NucBlue o TMR, entre muchos otros.
El conjugado para fagocitosis pHrodo Deep Red E. coli BioParticles (n.º de cat. P35360) es un reactivo fluorogénico de bajo fondo y sin lavado desarrollado para el estudio de la fagocitosis en un sistema de células vivas. Este conjugado no es fluorescente fuera de la celda pero presenta una fluorescencia oscura de color rojo en los fagosomas. La baja pKa de los conjugados pHrodo Deep Red E. coli BioParticles elimina la señal no específica de la carga no internalizada y solo se enciende en endosomas y lisosomas tardíos.
Los conjugados de tinte pHrodo Green, como el pHrodo Red y pHrodo Deep Red ofrecen resultados más rápidos y exactos que cualquier otro ensayo de fagocitosis. Los conjugados pHrodo Green no son fluorescentes fuera de la celda con un pH neutro, pero tienen una fluorescencia de color verde brillante con el pH ácido, como el de los fagosomas. Utilice los conjugados listos para usar pHrodo Green S. aureus BioParticles (n.º de cat. P35367) y los conjugados pHrodo Green Zymosan biopArticles (n.º de cat. P35365) para la fagocitosis en aplicaciones de adquisición de imágenes, de HCA, de HTS y de flujo.
Estos productos de conjugado pHrodo incluyen suficiente reactivo para realizar 100 pruebas cuando se utilizan 100 µl en cada pocillo de una placa de 96 pocillos, y se pueden multiplexar con una amplia variedad de indicadores de tinte azul, rojo y rojo lejano, como MitoSOX Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP y Mitotracker Deep Red, entre muchos otros.
Conjugado pHrodo Red Zymosan BioParticles (n.º de cat. P35364) también está disponible y el tinte verde pHrodo está disponible como conjugado de E. coli BioParticles (n.º de cat. P35366).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento Almacenar a – 20 °C, desecar y proteger de la luz.
Descripción Conjugado para fagocitosis pHrodo™ Green Zymosan BioParticles™
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Análisis celular
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™, Microscopio confocal, Sistema de adquisición de imágenes de células Floid™, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido, Citómetro de flujo
Tipo de producto Conjugado
Tipo de colorante Coloraciones sensibles al pH
Línea de productos pHrodo
Cantidad 5 x 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie S. cerevisiae
Excitación/emisión 509/533