Learn More
Foxim, CTR
Código de producto. 30416824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30416824 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30416824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3800005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phoxim
CAS 14816-18-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H15 N2 O3 P S
Cantidad 5 g
Sinónimo Phosphorothioic acid','O-[(cyanophenylmethylene)azanyl] O,O-diethyl ester (ACI), 3,5-Dioxa-6-aza-4-phosphaoct-6-ene-8-nitrile','4-ethoxy-7-phenyl-','4-sulfide (9CI), Glyoxylonitrile','phenyl-','oxime O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Phosphorothioic acid','O,O-diethyl ester','O-[(α-cyanobenzylidene)amino] deriv. (8CI), B 77488, Basileum SI, Basileum SI 84, Basileum SI 84EC, BAY 5621, BAY 77488, Bayer 5621, Bayer 77488, Baythion, Benzoyl cyanide O-(diethoxyphosphinothioyl)oxime, Folaton, Jiubaojing, O,O-Diethyl O-(α-cyanobenzylideneamino) phosphorothioate, Phenylglyoxylonitrile oxime O,O-diethyl phosphorothioate, Phoxim, Sebacil, Tomiguard PE 50, Toyothion, Valexon, Volaton, Volaton bjdse 20, Xylasan VL
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N2O3PS/c1-3-15-18(19,16-4-2)17-14-12(10-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)ON=C(C#N)c1ccccc1
Nombre IUPAC Cianuro de N-dietoxifosfinotioiloxibencenocarboximidoilo
Peso molecular (g/mol) 298.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0541
Porcentaje de pureza >95