Learn More
Foxim 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328473 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328473 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16150000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phoxim
CAS 14816-18-3
Nombres de analitos o componentes Phoxim
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H15 N2 O3 P S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphorothioic acid, O-[(cyanophenylmethylene)azanyl] O,O-diethyl ester (ACI), 3,5-Dioxa-6-aza-4-phosphaoct-6-ene-8-nitrile, 4-ethoxy-7-phenyl-, 4-sulfide (9CI), Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, O-[(α-cyanobenzylidene)amino] deriv. (8CI), B 77488, Basileum SI, Basileum SI 84, Basileum SI 84EC, BAY 5621, BAY 77488, Bayer 5621, Bayer 77488, Baythion, Benzoyl cyanide O-(diethoxyphosphinothioyl)oxime, Folaton, Jiubaojing, O,O-Diethyl O-(α-cyanobenzylideneamino) phosphorothioate, Phenylglyoxylonitrile oxime O,O-diethyl phosphorothioate, Sebacil, Tomiguard PE 50, Toyothion, Valexon, Volaton, Volaton bjdse 20, Xylasan VL
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N2O3PS/c1-3-15-18(19,16-4-2)17-14-12(10-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3/b14-12-
SMILES CCOP(=S)(OCC)O\N=C(\C#N)/c1ccccc1
Nombre IUPAC cianuro de (E)-N-dietoxifosfinotioiloxibencenocarboximidoilo
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 298.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0541 g/mol