Learn More
Palintest™ Kit de fotómetro
Descripción
- Incluye: Modelo estándar 7100, con accesorios
- Kit de fotómetro para dispositivo 7100
- Kit completo en maletín con seis tubos de vidrio y uno tubo de dilución
- Fuente de alimentación
- 3 pilas AA
- L x An x Al: 146 x 275 x 75 mm
- Peso: 975 g
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit para dispositivo de fotómetro 7100 para mediciones de campo |
| Incluye |
|
| Tipo de producto | Kit de fotómetro |