Learn More
Cole-Parmer™ Fotómetro de llama económico FF-200D-I
Descripción
- La unidad viene con filtros de Na + , K + , Li + , Ca + y Ba + .
- Baja temperatura y un solo canal.
- Utilice este fotómetro de flama económico para determinaciones de rutina de sodio y potasio en aplicaciones industriales y educacionales.
- Los controles de ajuste fino y grueso proporcionan mediciones precisas en todo momento.
- Por razones de seguridad, si se apaga accidentalmente la llama, se activa un mecanismo automático de desconexión del gas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | VAC 230 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo | Fotómetro Flame of Industry |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?