Learn More
Brady™ BradyGlo™ Cinta de flecha de poliéster fotoluminiscente que brilla en la oscuridad
Código de producto. 11771665 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
75 mm
Forma:
Arrow
Forma de V
Tamaño de la unidad:
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Forma Tamaño de la unidad
11771665 50 mm Arrow 1 rollo
11751665 50 mm Forma de V 1 rollo
11781665 75 mm Arrow 1 rollo
11761665 75 mm Forma de V 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11771665 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 090973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    141.07€ / 1 rollos
    Ahorro 3.93€
    2% Descuento
En stock
BradyGlo™ Las cintas de flecha B-324 superan ASTM Especificaciones estándar E 2072-00, así como las normas para requisitos de brillo de más de 10 horas.
  • BradyGlo™ Las cintas de flecha B-324 superan ASTM Especificaciones estándar E 2072-00 así como las siguientes normas para requisitos de brillo de más de 10 horas: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, Resolución A de la OMI. 752(18), ISO/CD 15370, Norma PSPA 002 Parte 2 1993 Clase A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Partes 1-4, NFPA 101 Código de seguridad de vida 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 y Lloyd's Register Cert. 01/6007
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E– 2072-00/ASTM E– 2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, resolución de la OMI A.752(18), ISO/CD 15370, Comité de Seguridad Marítima CSM.27(61), DIN 67 510 (Partes 1-4) y parte 2 estándar 002 PSPA
Descripción Estilo flecha
Tipo de adhesivo Acrílico, Sensible a la presión, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Verde sobre fotoluminiscente
Pantalla Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Cinta fotoluminiscente
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para señales de salida y dirección, identificación de alarmas de incendios y extintores, marcas de caminos de salida de baja ubicación y sistemas direccionales para rutas de escape o evacuación. Usos recomendados de las marcas de seguridad fotolumini
Satinado 121 unidades Gardner, 60°
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 rollo
Cantidad 1 unidad
Forma Arrow
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0079 in
Grosor (métrico) 0,049 mm
Dimensiones (L x An) 4.57 m x 50.80 mm
Longitud (imperial) 5 yd.
Longitud (métrico) 4,5 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 2 in
Alternate Part Number B324 2 in CINTA DE FLECHA VERDE/BRILLANTE X5YD