Especificaciones
| Alternate Part Number | DISEÑO DE FLECHAS DE FOTOLUM 2 |
| Cantidad | 20/Paq. |
| Altura (métrico) | 18 mm |
| Anchura (métrico) | 27 mm |
| Texto mostrado | Flecha ancha |
| Tipo de producto | Flecha de marcado (fotoluminiscente) |
| Color | Fotoluminiscente |