Learn More
Brady™ Flecha de marcado de suelo fotoluminiscente
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | DISCOS DE FLECHA PHOTOLUM-HI |
| Material | Aluminio fotoluminiscente rígido |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 95 mm |
| Grosor | 0,60 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
| Tipo de producto | Flecha para marcar el suelo (fotoluminiscente) |
| Color | Verde |