Learn More
WTW™ Fotómetro con filtro photoLab™ S6
Código de producto. 10180891
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
140mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10180891 140mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10180891 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 250013D
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El fotómetro con filtro photoLab™ S6 con 6 longitudes de onda combina la precisión del laboratorio con una comodidad y unas velocidades máximas para análisis de agua.
  • 6 longitudes de onda para pruebas rápidas con cubetas redondas de 16 mm
  • Óptica del haz de referencia
  • Detección de código de barras
  • AQA/IQC multinivel
  • Funcionamiento sin complicaciones con mediciones ocasionales
  • Exámenes en serie con un alto rendimiento de pruebas a las máximas velocidades
  • 500 conjuntos de datos
  • Las aplicaciones incluyen análisis de agua, galvanización y la industria alimentaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de pantalla LCD
Exactitud ±2nm
Fondo (imperial) 10,62in
Fondo (métrico) 270mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua, galvanización, industria alimentaria
Altura (imperial) 5,51in
Tensión 230V
Frecuencia 50Hz
Altura (métrico) 140mm
Fuente de luz Haz de referencia con filtro
Longitud de onda 340, 445, 525, 550, 605, 690 nm
Anchura (métrico) 260mm
Anchura (imperial) 10,23in