Learn More
Buerkle™ Válvulas de dos vías
Código de producto. 10180811
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PDVF
PVDF
Polipropileno
Polipropileno, polietileno
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm de diámetro
Manguera de 5 a 7 mm de diámetro
Manguera de 7 a 9 mm de diámetro
Manguera de 9 a 11 mm de diámetro
diámetro de manguera de 9 a 11 mm
Anchura global (métrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Para utilizar con Anchura global (métrico) Tamaño de la unidad
10180811 Polipropileno, polietileno diámetro de manguera de 9 a 11 mm 8 mm 1 PCS
10558871 PVDF Manguera de 5 a 7 mm de diámetro 4 mm cada uno
10529451 Polipropileno, polietileno Manguera de 5 a 7 mm de diámetro 4 mm 1 PCS
10272231 PVDF Manguera de 7 a 9 mm de diámetro 6 mm 1 PCS
10479472 Polipropileno, polietileno Manguera de 7 a 9 mm de diámetro 6 mm 1 PCS
10599392 PVDF Manguera de 9 a 11 mm de diámetro 8 mm 1 PCS
10606295 PDVF Manguera de 11 a 13 mm de diámetro 8 mm cada uno
10606105 Polipropileno Manguera de 11 a 13 mm de diámetro 8 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10180811 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 86050100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.05€
    9.05€ / paquete de 1
    Ahorro 3.00€
    24% Descuento
En stock
Las válvulas de dos vías se utilizan para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
  • Para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
  • PVDF: excelente resistencia química, transparente, adecuado para alimentos
  • PP/PE: para uso industrial, rojo/blanco
  • Temperatura de funcionamiento: PVDF de +0 a +40 °C, PP/PE de +5 a +40 °C.
  • Resistente a una compresión máx. de 1 bar
  • Con placa de montaje para facilitar la instalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Red
Para utilizar con (aplicación) Flow Control
Para utilizar con diámetro de manguera de 9 a 11 mm
Incluye Placa de montaje
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 40 °C
Material Polipropileno, polietileno
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 5 °C
Anchura global (métrico) 8 mm
Tipo Válvula de 2 vías
Longitud (métrico) 70 mm