Learn More
WTW™ Juego pHotoFlex™ Turb
Descripción
- Incluye una fuente de luz infrarroja para la medición de turbidez nefelométrica
- Conforme a DIN 27027/ISO 7027
- La precisión es comparable a la de los instrumentos de laboratorio para la medición de turbidez
- Junto con los estándares AMCO Clear™, se proporciona la máxima precisión para las pruebas sensibles del agua potable
- Medición de pH integrada
- Compensación automática de la temperatura
- El juego de cajas de campo permite un laboratorio sobre el terreno con una bandeja integrada para sujetar el fotómetro, las cubetas, el vaso de precipitados de medición y un soporte para el electrodo de pH SenTix™ 41
- LSdata para una gestión de datos y una definición de métodos definidos por el usuario cómodas
- 100 métodos definidos por el usuario
- Almacenamiento de datos para 1000 conjuntos de datos
- Intervalo de 0 a 16 pH
- Intervalo de turbidez de 0 a 1100 NTU/FNU
- Interfaz RS 232, USB a través de adaptador opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de pruebas de celdas COD para demanda química de oxígeno O2 CombiCheck |
| Exactitud | Precisión de longitud de onda de <2 nm, reproducibilidad abs. de 0,005; ±0.01 de pH ; 0,01 de NTU/FNU o +2 % del valor medido |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de agua y medición de rutina, medición de pH y turbidez |
| Incluye | Caja de campo con bandeja para sujetar el instrumento, kit estándar de calibración, LSdata y accesorios |
| Fuente de luz | LED |
| Longitud de onda | 436, 517, 557, 594, 610, 690, +860 |