Learn More
WTW™ Fotómetro portátil pHotoFlex™ con pH
Description
Con su exclusiva función multiparamétrica de fotometría y medición electroquímica del pH, pHotoFlex™ pH muestra su fuerza con tareas más complejas en la gestión ambiental, como las directrices del marco hídrico, durante el control de procesos con sitios cambiantes y para criaderos de peces mediante la determinación de NH3 y CO2: La óptica LED de bajo consumo con 6 longitudes de onda y un adaptador cautivo para aplicaciones versátiles con 16 y 28 cubetas permite la medición de las concentraciones más pequeñas con más de 180 programas para parámetros y coloración estándar. Una lista de favoritos para las pruebas más utilizadas, los números de identificación de muestras y más de 3000 mediciones por juego de baterías facilitan las mediciones de campo. La función de pH integrada es una medición electroquímica completa del pH de 0 a 16 con reconocimiento automático de tampones (TEC/NIST) mediante la selección completa de cadenas de medición de pH WTW. La compensación de temperatura se realiza automáticamente en los rangos de medición admisibles de -5 a 100 °C. La rutina WTW MultiCal™ permite la calibración automática con hasta 3 puntos de calibración. Para su uso sobre el terreno, por ejemplo, se recomienda utilizar SenTix™ 41 sin mantenimiento; para mediciones de precisión en el laboratorio se suele utilizar el electrodo de vidrio SenTix™ 81. El software opcional para ordenador LSdata ofrece una evaluación de datos conforme a GLP con filtro de datos y permite la introducción de hasta 100 programas definidos por el usuario, calcularlos automáticamente como métodos y guardarlos en pHotoFlex™. Para un uso conveniente sobre el terreno, hay un juego de cajas disponible, que incluye la sonda de pH SenTix™ 41 como laboratorio móvil con superficie de trabajo y compartimento de almacenamiento, así como una gran cantidad de accesorios, como estándares de pH, trípode, pipetas y baterías de repuesto. Para su uso en laboratorio, el fotómetro se puede utilizar junto con una LabStation (opcional) con alimentación suministrada en el emplazamiento y equipada con un lector de códigos de barras externo.
Spécification
Spécification
| Tipo de pantalla | LED |
| Para utilizar con (aplicación) | Control ambiental, tratamiento de agua, industria de bebidas, industria del vino, control de procesos, aplicaciones multiparamétricas para fotometría, pH y turbidez |
| Altura (imperial) | 4,62 in |
| Altura (métrico) | 117,3 mm |
| Longitud (imperial) | 9,25 in |
| Incluye | Aproximadamente 200 programas y 100 programas definidos por el usuario, 1000 conjuntos de datos y funciones completas de pH electroquímico |
| Longitud (métrico) | 234,9 mm |
| Longitud de onda | 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm |
| Anchura (métrico) | 85,5 mm |
| Anchura (imperial) | 3,37 in |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?