Learn More
WTW™ Fotómetro portátil pHotoFlex™ con pH y turbidez
Código de producto. 10192132
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
117,3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10192132 117,3 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10192132 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 251110
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Una combinación única de medición fotométrica, electroquímica de pH y turbidez con precisión de laboratorio
Con su combinación exclusiva de medición fotométrica, electroquímica de pH y turbidez con precisión de laboratorio, pHotoFlex™ Turb es el medidor más versátil para trabajos exhaustivos (desde el control medioambiental y de procesos en lugares cambiantes, pasando por piscifactorías, hasta análisis y controles de agua potable por parte de organismos sanitarios y laboratorios de servicio). La óptica LED de bajo consumo con 6 longitudes de onda y un adaptador inteligente para una amplia variedad de aplicaciones con cubetas de 16 y 28 mm permite la medición de las concentraciones más pequeñas con más de 150 programas para parámetros, métodos especiales y coloración estándar. Existe una amplia selección de juegos de ensayo con cubetas certificadas por lotes hasta reactivos en polvo económicos disponibles. Una lista de favoritos para las pruebas más utilizadas, los números de identificación de muestras y más de 3000 mediciones por juego de baterías facilitan las mediciones de campo. La función de pH integrada es una medición electroquímica completa del pH de 0 a 16 con reconocimiento automático de tampones (TEC/NIST) mediante la selección completa de cadenas de medición de pH WTW. La compensación de temperatura se realiza automáticamente en los intervalos de medición admisibles de -5 a 100 °C. La rutina WTW MultiCal™ permite la calibración automática con hasta 3 puntos de calibración. Para su uso sobre el terreno, por ejemplo, se recomienda utilizar SenTix™ 41 sin mantenimiento; para mediciones de precisión en el laboratorio se suele utilizar el electrodo de vidrio SenTix™ 81. pHotoFlex Turb™ también tiene una fuente de luz infrarroja (IR) para la medición de turbidez nefelométrica (90°) de conformidad con DIN 27027 / ISO 7027. En combinación con el estándar AMCO Clear™ estable a largo plazo, también se garantiza la máxima precisión posible para el área de agua potable sensible. El software opcional para ordenador LSdata ofrece una evaluación de datos conforme a GLP con filtro de datos y permite la introducción de hasta 100 programas definidos por el usuario, calcularlos automáticamente como métodos y guardarlos en pHotoFlex™. Para un uso práctico sobre el terreno, hay un juego de cajas disponible, que incluye la sonda de pH SenTix™ 41 y los estándares de turbidez como laboratorio móvil con superficie de trabajo y compartimento de almacenamiento, así como una gran cantidad de accesorios, como estándares de pH, trípode, pipetas y baterías de repuesto. Para su uso en laboratorio, el fotómetro se puede utilizar junto con una LabStation (opcional) con alimentación suministrada en el emplazamiento y equipada con un lector de códigos de barras externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de pantalla LED
Para utilizar con (aplicación) Control ambiental, tratamiento de agua, industria de bebidas, industria del vino, control de procesos, aplicaciones multiparamétricas para fotometría, pH y turbidez
Altura (imperial) 4,62 in
Altura (métrico) 117,3 mm
Longitud (imperial) 9,25 in
Incluye Funciones electroquímicas completas de pH y medición de turbidez IR integrada de conformidad con DIN/ISO con aproximadamente 200 programas, 100 programas definidos por el usuario y 1000 conjuntos de datos
Longitud (métrico) 234,9 mm
Longitud de onda 436, 517, 557, 594, 610, 690, 860 nm
Anchura (métrico) 85,5 mm
Anchura (imperial) 3,37 in