Learn More
Soluciones PhotoCheck™ 14693, WTW™
Código de producto. 10708182
Click to view available options
Cantidad:
16 mm Vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10708182
Marca: WTW 250490
Un equipo de prueba cómodo y extraordinario para los fotómetros photoLab™ y Photoflex™: cero exacto, lector de códigos de barras, la comprobación 3 de longitudes de onda en 4 puntos de medición que provoca una comprobación de la linealidad. Es especialmente adecuado para el análisis de agua en laboratorios de agua potable y aguas residuales y servicios móviles. PhotoCheck™ es compatible con los procedimientos de menú de los fotómetros photoLab™, así como con otros materiales de comprobación general para los fotómetros espectrales introduciendo los valores objetivo de los respectivos certificados de lote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Trazabilidad según el NIST Yes
Forma física Líquido
Color Rojo violáceo
pH 7
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Totalmente soluble en agua
Cantidad 16 mm Vial
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PHTOCHECK SOLUTION Photometerprüfung
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.