Learn More
Hidrato de ácido fosfotúngstico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369247 500g 500 g
11349247 25 g 25 g
11359247 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040116.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fosfotúngstico se utiliza como catalizador para la hidrólisis del propeno para preparar 2-propanol. También participa en la reacción de catálisis heterogénea para preparar el propeno a partir de 2-propanol y metanol de hidrocarburos. Su solución etanólica se utiliza en biología y para precipitar proteínas. Se utiliza para precipitar diferentes tipos de colorantes, como tintes básicos y tintes de trifenilmetano. En histología, se utiliza para la tinción de muestras celulares. Se utiliza en el análisis gravimétrico de potasio en química analítica.
Solubilidad
soluble en agua, alcohol y éter.
Notas
incompatibles con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12067-99-1
Número MDL MFCD00041964
Sinónimo Tungstophosphoric acid
Especificaciones
Aspecto Polvo blanco a blanquecino
Nombre del producto químico o material Phosphotungstic acid hydrate
Color Blanco
Olor Inodoro
Fórmula molecular P2O5·24WO3·xH2O
Cantidad 500g
Forma física Polvo
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 5706.35 (Anhydrous)