Learn More
Hidrato de ácido fosfotúngstico, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphotungstic acid hydrate |
| Nombre de nota | p.a. |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | 12WO3·xH2O |
| Cantidad | 2,5 kg |
| Información de solubilidad | Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en acetona, éter dietílico y alcohol |
| Nombre IUPAC | ácido fosfórico;trioxotungsteno;hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 2880.17 |
Seguridad y manipulación
- Phosphotungstic acid hydrate
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.