Learn More
Hidrato de ácido fosfotúngstico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781861 500g Frasco de plástico 500 g
10289413 25 g Frasco de plástico 25 g
10616612 100 g Frasco de plástico 100 g
11924111 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10781861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208315000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    293.65€ / 500 g
    Ahorro 32.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12501-23-4 | H5O41PW12 | 2880.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12501-23-4
Fórmula molecular H5O41PW12
Peso molecular (g/mol) 2880.20
Número MDL MFCD00011342
Clave InChI AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphotungstic acid hydrate
Nombre de nota p.a.
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500g
Fórmula lineal 12WO3·xH2O
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en acetona, éter dietílico y alcohol
Nombre IUPAC ácido fosfórico;trioxotungsteno;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 2880.17
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphotungstic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.