Learn More
Hidrato de ácido fosfotúngstico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11483612 500 g
11453612 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215624390
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
El hidrato de ácido fosfotúngstico se utiliza para la tinción de células.
  • El ácido fosfotúngstico se utiliza en histología como componente para la tinción de muestras de células.
  • Es una tinción negativa común para virus, nervios, polisacáridos y otros materiales de tejido biológico para obtener imágenes mediante un microscopio electrónico de transmisión.
  • El ácido fosfotúngstico se ha utilizado para precipitar diferentes tipos de tintes como lacas.
Chemical Identifiers
CAS 12501-23-4
Fórmula molecular H5O41PW12
Peso molecular (g/mol) 2880.20
Número MDL MFCD00011342
Clave InChI AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
Nombre IUPAC 12-Tungstofosfato hidratado
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Specifications
Color Blanco
Punto de fusión ∼de 95 °C
Cantidad 500 g
Forma física Polvo cristalino
Información de solubilidad Soluble en agua (1 g/10 mL), alcohol y éter.
Formula Weight (peso de la fórmula) 2880.2 (anído)
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.