Learn More
Hidrato de ácido fosfotúngstico, 83,51%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11473612 250 g
11463612 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215624383
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
CAS 12501-23-4
Fórmula molecular H5O41PW12
Peso molecular (g/mol) 2880.20
Número MDL MFCD00011342
Clave InChI AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
Nombre IUPAC 12-Tungstofosfato hidratado
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphotungstic acid hydrate
Cantidad 250 g
Forma física Polvo cristalino
Formula Weight (peso de la fórmula) 2880.2
Porcentaje de pureza 83.51%
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphotungstic Acid Hydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphotungstic AcidHydrate