Learn More
Phosphotungstic Acid, 44-hydrate, Thermo Scientific™
Código de producto. 10220041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10220041 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10220041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417930250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Color White to Yellow
CAS 12067-99-1
Metales pesados (como Pb) 50ppm max.
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Fórmula molecular 24WO3·44H2O
Fórmula lineal 24WO3·44H2O
Forma física Polvo cristalino
Número MDL MFCD00149916
Índice Merck 15, 7476
Sinónimo PTA
Información de solubilidad Solubility in water: practical insoluble: 0.02% max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 6498.96
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.