Learn More
Fosforiletanolamina, TRC
Código de producto. 30012906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012906 5 g 5 g
30007497 10 mg 10 miligramos
17984905 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3609005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-23-4
Fórmula molecular C2 H8 N O4 P
Peso molecular (g/mol) 141.06
Sinónimo 2-Aminoethanol 1-(dihydrogen phosphate), Ethanol, 2-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI,9CI), Ethanol, 2-amino-, phosphate (6CI), Phosphoric acid, 2-aminoethyl ester (6CI), 2-Aminoethanol O-phosphate, 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphate, Ethanolamine O-phosphate, Mono(2-aminoethyl) phosphate, Monoaminoethyl phosphate, NSC 254167, O-Phosphoethanolamine, O-Phosphorylethanolamine, Phosphoethanolamine, Phosphonoethanolamine, Phosphorylethanolamine
Nombre IUPAC 2-aminoetil dihidrógeno fosfato
SMILES NCCOP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorylethanolamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0191
Porcentaje de pureza >95%