Learn More
Fosforiletanolamina-D4, TRC
Código de producto. 30428642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428642 10 mg
30410226 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP36090210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1169692-38-9
Fórmula molecular C2H4D4NO4P
Peso molecular (g/mol) 145.09
Sinónimo 2-Aminoethanol-d4 1-(Dihydrogen Phosphate), 2-Aminoethanol-d4 Dihydrogen Phosphate Ester, 2-Aminoethanol-d4 Phosphate, Phosphoric Acid 2-Aminoethy-d4 Ester, 2-Aminoethanol-d4 O-Phosphate, 2-Aminoethyl-d4 Dihydrogen Phosphate, Colamine phosphate, Ethanolamine-d4 O-Phosphate, Mono(2-aminoethyl-d4) phosphate, Monoaminoethyl-d4 Phosphate, NSC 254167-d4, O-Phosphoethanolamine-d4, O-Phosphorylethanolamine-d4, Phosphoethanolamine-d4, Phosphonoethanolamine-d4
Nombre IUPAC (2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetilo) dihidrógeno fosfato
SMILES NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorylethanolamine-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0442
Porcentaje de pureza >95%