Learn More
Cloruro de fosforilcolina-d9, sal de calcio (N,N,N-trimetil-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt |
| CAS | 344299-43-0 |
| Fórmula molecular | C5H4D9CaClNO4P |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | N,N,N-Trimethyl-2-(phosphonooxy)ethanaminium-d9 Chloride Calcium Salt, Biocalcose-d9, Calcium Phosphorylcholine-d9, Calcium Phosphorylcholine-d9 Chloride, Colifos-d9, Colincalcium-d9, Epafosforil-d9, Fosfocolina-d9, Ipercolin-d9, Isocolin-d9, Mebophos-d9, Merival-d9, Pancholin-d9, Phoscholin-d9; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1 H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;; |
| SMILES | O=P([O-])([O-])OCC[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H].[Ca+2 ].[Cl-] |
| Nombre IUPAC | cloruro de fosfato de calcio y 2-(tris(metil-d3)amonio)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 266.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.05 g/mol |
| Mostrar más |