Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita fosforilante, grado estándar, frasco de acabado 28-400
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
La fosforamidita fosforilante se puede utilizar para lograr la fosforilación del extremo 5' del oligo (también conocido como fosfato-ON o reactivo químico de fosforilación (CPR)). La fosforilación química es un sustituto rentable de los métodos enzimáticos (a través de la quinasa T4 y el ATP), lo que permite la introducción eficiente de grupos fosfato terminales. Los oligos con un 5'-fosfato son propicios para una serie de diversas aplicaciones que utilizan la ligadura de oligos entre sí, como adaptadores NGS, clonación y construcción de genes. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 mL con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de los sistemas MerMade de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 2-[2-(4,4-Dimetoxitritiloxi)etilsulfonil]etil-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C34H45F3N2O7PS
• Peso de la fórmula:656.66 g/mol
• Pureza (HPLC): ≥95,0%
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Sintetizadores MerMade |
| Tipo de producto | CEP fosforilante |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
| Tipo de nucleósido | Ninguno (modificador) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 95% |
| Cantidad | 0,5 g |
| Tipo de reactivo | Fosforamidita |
| Grado | Estándar |
| Tipo de ácido nucleico | Ninguno (modificador) |
| Show More |