Learn More
Oxibromuro de fósforo (V), TRC
Código de producto. 30426860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426860 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30426860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3608805G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus(V) Oxybromide
CAS 7789-59-5
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Br3OP
Sinónimo Phosphoryl Bromide, Phosphonyl Tribromide, Phosphorus Bromide Oxide (PBr3O), Phosphorus Oxybromide, Phosphorus Oxytribromide, Phosphoryl Tribromide, Tribromophosphorus Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
SMILES BrP(=O)(Br)Br
Peso molecular (g/mol) 286.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.7237