Learn More
Óxido de fósforo(V), ACS, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
2000 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386038 500 g 500 g
11366038 50 g 50 g
11376038 4 x 500 g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11386038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010524.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para su uso como agente deshidratante y de secado, como agente de condensación en síntesis orgánica, en refinado de azúcar
Used as a drying and dehydrating agent, condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. Used in sugar refining, and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms Onodera reagent, which oxidizes alcohols. Capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-56-3
Fórmula molecular O5P2
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00011440
Clave InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Especificaciones
Punto de ebullición 360°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Phosphorus(V) oxide
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Olor Weak
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.39
Número UN UN1807
Índice Merck 14,7355
Sinónimo Phosphoric anhydride; Phosphoric oxide
Información de solubilidad Soluble in H2SO4; Insoluble in acetone and ammonia; Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS