Learn More
Bromuro de fósforo(V), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromuro de fósforo(V), se utiliza en química orgánica para convertir ácidos carboxílicos en bromuros de acilo
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 105°C to 107°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus(V) bromide |
| Punto de fusión | ∽105°C (decomposition) |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Acrid |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Número UN | UN2691 |
| Beilstein | 3903332 |
| Índice Merck | 14,7350 |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Mostrar más |