Learn More
Bromuro de fósforo(V), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410667 100 g 100 g
11400667 25 g 25 g
11420667 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22481.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430.494 g/mol
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de fósforo(V), se utiliza en química orgánica para convertir ácidos carboxílicos en bromuros de acilo
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-69-7
Fórmula molecular Br5P
Peso molecular (g/mol) 430.494
Número MDL MFCD00011437
Clave InChI QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
PubChem CID 62678
Nombre IUPAC pentabromo-$l^{5}-fosfano
SMILES P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 105°C to 107°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Phosphorus(V) bromide
Punto de fusión ∽105°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN2691
Beilstein 3903332
Índice Merck 14,7350
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.5
Porcentaje de pureza 95%
Olor Acrid
Sensibilidad Moisture sensitive