Learn More
Trifenilo de fósforo, MP Biomedicals
Código de producto. 11461916 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11461916 100 g
1 options
Código de producto. 11461916 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520998780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus Triphenyl
CAS 603-35-0
Fórmula molecular C18H15P
Número MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Cantidad 100 g
Sinónimo triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
Clave InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC trifenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 262.29
PubChem CID 11776
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.3