Learn More
Tribromuro de fósforo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus Tribromide |
| CAS | 7789-60-8 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | Br3 P |
| Sinónimo | Phosphorus Bromide, Phosphorous Bromide, Tribromophosphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Br3P/c1-4(2)3 |
| SMILES | BrP(Br)Br |
| Nombre IUPAC | tribromofosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 270.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.7288 |