Learn More
Tribromuro de fósforo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092180 5 g Frasco de vidrio 5 g
10669253 100 g Frasco de vidrio 100 g
10677332 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10092180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169470050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-60-8
Fórmula molecular Br3P
Peso molecular (g/mol) 270.69
Número MDL MFCD00011436
Clave InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
PubChem CID 24614
Nombre IUPAC tribromofosfano
SMILES P(Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 175.0°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus tribromide
Punto de fusión -40.0°C
Color Marrón o incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Br) (Argentometry)
Fórmula lineal PBr3
Fieser 01,873; 02,330; 07,292
Índice Merck 15, 7469
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acetone, alcohol, carbon disulfide,, hydrogen sulfide, methanol, ether, chloroform and, carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.69
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.697
Gravedad específica 2.88
Densidad 2.8800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus tribromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.