Learn More
Tribromuro de fósforo, solución de 1,0 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10705993 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
10108072 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
2 options
Código de producto. 10705993
Marca: Thermo Scientific Acros 382068000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus tribromide
Nombre de nota 1.0M Solution in Dichloromethane
CAS 7789-60-8, 75-09-2
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 800 mL
Fórmula molecular Br3P
Fórmula lineal PBr2
Número MDL MFCD00011436
Índice Merck 15, 7469
Sinónimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
Clave InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES P(Br)(Br)Br
Nombre IUPAC tribromofosfano
Peso molecular (g/mol) 270.69
PubChem CID 24614
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.69
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.9 to 1.1M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.488
Densidad 1.4880g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus tribromide, 1M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.