Learn More
Tribromuro de fósforo, solución de 1,0 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10108072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10108072 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10705993 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10108072 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382061000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.75€
    91.20€ / 100 ml
    Ahorro 6.55€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7789-60-8 | Molecular Formula: Br3P | Molecular Weight: 270.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus tribromide
Nombre de nota 1.0M Solution in Dichloromethane
CAS 7789-60-8, 75-09-2
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.488
Densidad 1.4880g/mL
Fórmula molecular Br3P
Fórmula lineal PBr2
Número MDL MFCD00011436
Índice Merck 15, 7469
Sinónimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
Clave InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES P(Br)(Br)Br
Nombre IUPAC tribromofosfano
Peso molecular (g/mol) 270.69
PubChem CID 24614
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.69
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.9 to 1.1M
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus tribromide, 1M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación