missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Kit de análisis de aguas con reactivo total de HR para fósforo
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 50 |
| Cantidad | 50/paq. |
| temp | De 0 a 100 mg/l |
| Método de prueba | Ácido vanadomolibdofosfórico |
| Tipo | Reactivo total de HR para fósforo |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium persulphate, sulphuric acid, ammonium metavanadate, ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?