Learn More
Solución estándar de fósforo, 98 %, para AAS, estabilizada, 1 mg/ml P en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10226350 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10226350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    60.65€ / 500 ml
    Ahorro 11.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml P in water
Envase Frasco de plástico
CAS 7723-14-0, 7732-18-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Forma física Solución
Fórmula molecular P
Concentración 997 to 1003 μg/mL P in water (20°C)
Número MDL MFCD00133771
Color Azul-verde
Clave InChI OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [P]
Nombre IUPAC fósforo
Peso molecular (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:30207
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.97
Grado AAS