Learn More
Estándar de fósforo: P @ 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Estándar de fósforo: P @ 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Phosphorus |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | P |
| Fórmula InChI | InChI=1S/P |
| SMILES | [P] |
| Mostrar más |