Learn More
Estándar de fósforo: P al 1 % en peso (10 000 μg/g) en aceite de hidrocarburo de 75 cSt
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Phosphorus |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | P |
| Concentración | 1 % |
| Sinónimo | P |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/P |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | [P] |
| Mostrar más |