Learn More
Phosphorus, red, 97%, pure, powder
Código de producto. 10369043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10369043 2.5 kg 2.50 Kg
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10369043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345970025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7723-14-0 | P | 30.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7723-14-0
Fórmula molecular P
Peso molecular (g/mol) 30.97
Número MDL MFCD00133771
Clave InChI OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC fósforo
SMILES [P]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus, red
Punto de fusión 590.0°C
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal P
Fieser 01,861
Índice Merck 15, 7459
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, insoluble in cs2, ether, nh3
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.96
Grado Pure
Envase Glass bottle
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus, red
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.