Learn More
Phosphorus Pentoxide, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15528594 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15528594 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15528594 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 937401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 1314-56-3
Fórmula molecular O5P2
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00011440
Clave InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tricyclo[3.3.1.1⊃3,⊃7]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus Pentoxide
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.39kg